1,2-Dichloro-3-nitrobenzene
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2,3-Dichloronitrobenzene
OR1391-100G OR1391-500G
APOSOR1391-100GEA 1300 SEK
APOSOR1391-100G APOSOR1391-500G
1,2-Dichloro-3-nitrobenzene
1,2-Dichloro-3-nitrobenzene
Formel: C₆H₃Cl₂NO₂
MW: 192 g/mol
Kokpunkt: 257…258 °C
Smältpunkt: 61…64 °C
Densitet: 1,45 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007062
CAS nummer: 3209-22-1
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III