4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoic acid 99%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR13896-100G
OR13896-25G
OR13896-5G
APOSOR13896-100GEA
670
SEK
APOSOR13896-100G
APOSOR13896-25G
APOSOR13896-5G
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoic acid 99%
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoic acid
Formel:
C₉H₉NO₆ MW: 227.17 g/mol Smältpunkt: 195…197 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00014697 CAS nummer: 4998-07-6 |