3',5'-Dimethyl-4'-hydroxyacetophenone
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR13892-10G
OR13892-1G
OR13892-5G
APOSOR13892-10GEA
3775
SEK
APOSOR13892-10G
APOSOR13892-1G
APOSOR13892-5G
3',5'-Dimethyl-4'-hydroxyacetophenone
3',5'-Dimethyl-4'-hydroxyacetophenone
Formel:
C₁₀H₁₂O₂ Smältpunkt: 151…155 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00195574 CAS nummer: 5325-04-2 |