(1-Ethoxyethylidene)malononitrile
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-(1-Ethoxyethylidene)malononitrile, 2-(1-Ethoxy-ethylidene)-malononitrile
OR13891-100G OR13891-25G
APOSOR13891-100GEA 2550 SEK
APOSOR13891-100G APOSOR13891-25G
(1-Ethoxyethylidene)malononitrile
(1-Ethoxyethylidene)malononitrile
Formel: C₇H₈N₂O
MW: 136,15 g/mol
Smältpunkt: 89…93 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00001852
CAS nummer: 5417-82-3
EINECS: 226-521-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III