Methyl-5-bromo-6-chloronicotinate
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: Methyl 5-bromo-6-chloronicotinate
OR13854-25G OR13854-1G OR13854-5G
APOSOR13854-25GEA 1400 SEK
APOSOR13854-25G APOSOR13854-1G APOSOR13854-5G
Methyl-5-bromo-6-chloronicotinate
Methyl-5-bromo-6-chloronicotinate
Formel: C₇H₅BrClNO₂
MW: 250,48 g/mol
Smältpunkt: 76…79 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD03844855
CAS nummer: 78686-77-8