5-Pyridin-4-yl[1,3,4]thiadiazol-2-ylamine
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
Synonyms:
5-(4-Pyridyl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine, 2-Amino-5-(4-pyridyl)-1,3,4-thiadiazole
OR13740-100G
OR13740-25G
APOSOR13740-100GEA
12400
SEK
APOSOR13740-100G
APOSOR13740-25G
5-Pyridin-4-yl[1,3,4]thiadiazol-2-ylamine
5-Pyridin-4-yl[1,3,4]thiadiazol-2-ylamine
Formel:
C₇H₆N₄S MW: 178,22 g/mol Smältpunkt: 242…248 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00473692 CAS nummer: 2002-04-2 |