3-Iodo-o-toluic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR13733-100G OR13733-10G OR13733-25G
APOSOR13733-100GEA 2150 SEK
APOSOR13733-100G APOSOR13733-10G APOSOR13733-25G
3-Iodo-o-toluic acid
3-Iodo-o-toluic acid
Formel: C₈H₇IO₂
MW: 262,05 g/mol
Smältpunkt: 124…126 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00270112
CAS nummer: 133232-56-1