1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indole 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1,1,2-Trimethyl-1H-benzo[e]indole
OR13722-5G OR13722-100G OR13722-25G
APOSOR13722-5GEA 210 SEK
APOSOR13722-5G APOSOR13722-100G APOSOR13722-25G
1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indole 99%
1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indole
Formel: C₁₅H₁₅N
MW: 209,29 g/mol
Smältpunkt: 111…117 °C
Densitet: 0,7 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00082627
CAS nummer: 41532-84-7