4-tert-Butyl-3-methoxybenzoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR13716-1G
OR13716-500MG
OR13716-5G
APOSOR13716-1GEA
685
SEK
APOSOR13716-1G
APOSOR13716-500MG
APOSOR13716-5G
4-tert-Butyl-3-methoxybenzoic acid
4-tert-Butyl-3-methoxybenzoic acid
Formel:
C₁₂H₁₆O₃ Smältpunkt: 151…152 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD06656116 CAS nummer: 79822-46-1 |