2,4-Dihydroxy-3-nitropyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3-Nitropyridine-2,4-diol
OR13715-100G OR13715-10G OR13715-25G
APOSOR13715-100GEA 515 SEK
APOSOR13715-100G APOSOR13715-10G APOSOR13715-25G
2,4-Dihydroxy-3-nitropyridine
2,4-Dihydroxy-3-nitropyridine
Formel: C₅H₄N₂O₄
MW: 156,10 g/mol
Smältpunkt: 265 °C (dec.)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01075671
CAS nummer: 89282-12-2