6-Aminohexan-1-ol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR13708-25G OR13708-5G
APOSOR13708-25GEA 295 SEK
APOSOR13708-25G APOSOR13708-5G
6-Aminohexan-1-ol 98%
6-Aminohexan-1-ol
Formel: C₆H₁₅NO
Kokpunkt: 136…139 °C
Smältpunkt: 55…58 °C
Flampunkt: 133 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008241
CAS nummer: 4048-33-3