5-Hydroxy-1H-indazole 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR13673-25G OR13673-5G OR13673-100G
APOSOR13673-25GEA 1075 SEK
APOSOR13673-25G APOSOR13673-5G APOSOR13673-100G
5-Hydroxy-1H-indazole 98%
5-Hydroxy-1H-indazole
Formel: C₇H₆N₂O
Smältpunkt: 186…191 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01938124
CAS nummer: 15579-15-4