Tetrahydro-1,3-dimetyl-1H-pyrimidin-2-on
Leverantör: Apollo Scientific
|
Fara
|
Synonyms:
Dimetylpropylenurea
OR13656-100G
OR13656-25G
APOSOR13656-100GEA
295
SEK
APOSOR13656-100G
APOSOR13656-25G
Tetrahydro-1,3-dimetyl-1H-pyrimidin-2-on
Tetrahydro-1,3-dimetyl-1H-pyrimidin-2-on
Formel:
C₆H₁₂N₂O MW: 128,17 g/mol Kokpunkt: 246…247 °C Smältpunkt: –22,99 °C Densitet: 1,06 g/cm³ (25 °C) Flampunkt: 120 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00006550 CAS nummer: 7226-23-5 EINECS: 230-625-6 |