6-Klor-o-toluidin 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloro-6-methylaniline, 2-Amino-3-chlorotoluene
OR13655-100G OR13655-25G OR13655-500G
APOSOR13655-100GEA 1350 SEK
APOSOR13655-100G APOSOR13655-25G APOSOR13655-500G
6-Klor-o-toluidin 97%
6-Klor-o-toluidin
Formel: C₇H₈ClN
MW: 141,6 g/mol
Kokpunkt: 215 °C
Smältpunkt: 44540 °C
Densitet: 1,152 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007679
CAS nummer: 87-63-8