Ethyl-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: Ethyl 4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate
OR13647-1G OR13647-5G OR13647-10G
APOSOR13647-1GEA 875 SEK
APOSOR13647-1G APOSOR13647-5G APOSOR13647-10G
Ethyl-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate
Ethyl-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate
Formel: C₉H₉NO₂S
MW: 195,2383 g/mol
Smältpunkt: 131…132 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03425800
CAS nummer: 46193-76-4