2-Amino-4,6-dichloropyrimidine-5-carbaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR13645-1G OR13645-10G OR13645-25G
APOSOR13645-1GEA 225 SEK
APOSOR13645-1G APOSOR13645-10G APOSOR13645-25G
2-Amino-4,6-dichloropyrimidine-5-carbaldehyde
2-Amino-4,6-dichloropyrimidine-5-carbaldehyde
Formel: C₅H₃Cl₂N₃O
MW: 192,00 g/mol
Smältpunkt: 208…224 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD03001242
CAS nummer: 5604-46-6