4-Ethyl-2,3-dioxo-1-piperazinecarbonyl chloride
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: 4-Ethyl-2,3-dioxopiperazine-1-carbonyl chloride, 2,3-Dioxo-4-ethylpiperazine-1-carbonyl chloride
OR13641-5G OR13641-25G OR13641-100G
APOSOR13641-5GEA 1200 SEK
APOSOR13641-5G APOSOR13641-25G APOSOR13641-100G
4-Ethyl-2,3-dioxo-1-piperazinecarbonyl chloride
4-Ethyl-2,3-dioxo-1-piperazinecarbonyl chloride
Formel: C₇H₉ClN₂O₃
MW: 204,61 g/mol
Smältpunkt: 95…96 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00067054
CAS nummer: 59703-00-3
EINECS: 261-867-0
UN: 3261
ADR: 8,III