4-Bromo-2,6-diaminopyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR13619-1G OR13619-5G
APOSOR13619-1GEA 1425 SEK
APOSOR13619-1G APOSOR13619-5G
4-Bromo-2,6-diaminopyridine
4-Bromo-2,6-diaminopyridine
Formel: C₅H₆BrN₃
Smältpunkt: 126 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04115308
CAS nummer: 329974-09-6