2-Methylpyridin-3-ol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: 3-Hydroxy-2-methylpyridine
OR13617-100G OR13617-25G OR13617-5G
APOSOR13617-100GEA 2775 SEK
APOSOR13617-100G APOSOR13617-25G APOSOR13617-5G
2-Methylpyridin-3-ol 97%
2-Methylpyridin-3-ol
Formel: C₆H₇NO
MW: 109,13 g/mol
Smältpunkt: 168…169 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00082538
CAS nummer: 1121-25-1