3-Chloro-2-hydroxypyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR13614-1G OR13614-5G OR13614-25G
APOSOR13614-1GEA 260 SEK
APOSOR13614-1G APOSOR13614-5G APOSOR13614-25G
3-Chloro-2-hydroxypyridine
3-Chloro-2-hydroxypyridine
Formel: C₅H₄ClNO
Smältpunkt: 177 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01646109
CAS nummer: 13466-35-8