5-Bromo-7-methyl-1H-indazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR13583-1G OR13583-5G OR13583-250MG
APOSOR13583-1GEA 295 SEK
APOSOR13583-1G APOSOR13583-5G APOSOR13583-250MG
5-Bromo-7-methyl-1H-indazole
5-Bromo-7-methyl-1H-indazole
Formel: C₈H₇BrN₂
MW: 211.0600 g/mol
Smältpunkt: 185…187 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03990484
CAS nummer: 156454-43-2