4-Ethylbenzenesulphonamide 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR1356-100G OR1356-25G OR1356-5G
APOSOR1356-100GEA 685 SEK
APOSOR1356-100G APOSOR1356-25G APOSOR1356-5G
4-Ethylbenzenesulphonamide 98%
4-Ethylbenzenesulphonamide
Formel: C₈H₁₁NO₂S
Smältpunkt: 111 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01365828
CAS nummer: 138-38-5