2-Quinolinecarbonitrile 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: Quinoline-2-carbonitrile
OR13512-1G OR13512-5G OR13512-25G
APOSOR13512-1GEA 260 SEK
APOSOR13512-1G APOSOR13512-5G APOSOR13512-25G
2-Quinolinecarbonitrile 97%
2-Quinolinecarbonitrile
Formel: C₁₀H₆N₂
MW: 154,17 g/mol
Kokpunkt: 160 °C/23mmHg
Smältpunkt: 93…95 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00134341
CAS nummer: 1436-43-7