4-Chloropicolinic acid
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
Synonyms:
4-Chloropyridine-2-carboxylic acid
OR1351-25G
OR1351-5G
APOSOR1351-25GEA
295
SEK
APOSOR1351-25G
APOSOR1351-5G
4-Chloropicolinic acid
4-Chloropicolinic acid
Formel:
C₆H₄ClNO₂ Smältpunkt: 188…190 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00191400 CAS nummer: 5470-22-4 |