2-Chloro-N-phenethylacetamide 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR13488-1G OR13488-5G
APOSOR13488-1GEA 660 SEK
APOSOR13488-1G APOSOR13488-5G
2-Chloro-N-phenethylacetamide 98%
2-Chloro-N-phenethylacetamide
Formel: C₁₀H₁₂ClNO
Smältpunkt: 67…70 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00245084
CAS nummer: 13156-95-1