5-Amino-2-chloropyridine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR1348-25G OR1348-5G
APOSOR1348-25GEA 295 SEK
APOSOR1348-25G APOSOR1348-5G
5-Amino-2-chloropyridine 98%
5-Amino-2-chloropyridine
Formel: C₅H₅ClN₂
Smältpunkt: 80…84 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006243
CAS nummer: 5350-93-6
EINECS: 226-322-3