Indole-6-carbonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR1347-5G OR1347-10G
APOSOR1347-5GEA 260 SEK
APOSOR1347-5G APOSOR1347-10G
Indole-6-carbonitrile
Indole-6-carbonitrile
Formel: C₉H₆N₂
Smältpunkt: 128…132 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00016732
CAS nummer: 15861-36-6
EINECS: 239-988-5