3-Aminopyridin-2(1H)-one 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3-Amino-1,2-dihydro-2-oxopyridine, 1,2-Dihydro-2-oxopyridin-3-amine
OR13432-25G OR13432-5G
APOSOR13432-25GEA 2400 SEK
APOSOR13432-25G APOSOR13432-5G
3-Aminopyridin-2(1H)-one 97%
3-Aminopyridin-2(1H)-one
Formel: C₅H₆N₂O
MW: 110.12 g/mol
Smältpunkt: 124 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02752887
CAS nummer: 33630-99-8