8-Amino-6-bromoquinoline 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 6-Bromoquinolin-8-amine
OR13403-1G OR13403-250MG
APOSOR13403-1GEA 5650 SEK
APOSOR13403-1G APOSOR13403-250MG
8-Amino-6-bromoquinoline 97%
8-Amino-6-bromoquinoline
Formel: C₉H₇BrN₂
MW: 223,0700 g/mol
Smältpunkt: 197 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00194777
CAS nummer: 57339-57-8