(±)-3-Amino-3-phenylpropionic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: H-DL-β-Phe-OH
OR13352-100G OR13352-25G OR13352-5G
APOSOR13352-100GEA 925 SEK
APOSOR13352-100G APOSOR13352-25G APOSOR13352-5G
(±)-3-Amino-3-phenylpropionic acid
(±)-3-Amino-3-phenylpropionic acid
Formel: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Smältpunkt: 222 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008064
CAS nummer: 614-19-7
EINECS: 210-371-2