N-Methyl-4-boronobenzenesulphonamide 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-Methylsulphamoylbenzeneboronic acid, (4-(N-Methylsulphamoyl)phenyl)boronic acid
OR1324-1G OR1324-250MG
APOSOR1324-1GEA 1750 SEK
APOSOR1324-1G APOSOR1324-250MG
N-Methyl-4-boronobenzenesulphonamide 98%
N-Methyl-4-boronobenzenesulphonamide
Formel: C₇H₁₀BNO₄S
MW: 215,03 g/mol
Smältpunkt: 136…140 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD06659864
CAS nummer: 226396-31-2