4-Amino-3-nitropyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR13224-25G OR13224-5G
APOSOR13224-25GEA 500 SEK
APOSOR13224-25G APOSOR13224-5G
4-Amino-3-nitropyridine
4-Amino-3-nitropyridine
Formel: C₅H₅N₃O₂
Smältpunkt: 200…207 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00160304
CAS nummer: 1681-37-4