Bensotriazol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1,2,3-Benzotriazole, 1H-1,2,3-Benzotriazole, 1H-Benzotriazole, 1H-Benzo[d][1,2,3]triazole
OR13222-1KG OR13222-250G OR13222-500G
APOSOR13222-1KGEA 720 SEK
APOSOR13222-1KG APOSOR13222-250G APOSOR13222-500G
Bensotriazol
Bensotriazol
Formel: C₆H₅N₃
MW: 119,13 g/mol
Kokpunkt: 204 °C/15mmHg
Smältpunkt: 96…99 °C
Densitet: 1,36 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 170 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00005699
CAS nummer: 95-14-7
EINECS: 202-394-1