1,2-Dibromobenzene 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR13221-100G OR13221-250G OR13221-25G
APOSOR13221-100GEA 635 SEK
APOSOR13221-100G APOSOR13221-250G APOSOR13221-25G
1,2-Dibromobenzene 98%
1,2-Dibromobenzene
Formel: C₆H₄Br₂
Kokpunkt: 224 °C
Smältpunkt: 44351 °C
Densitet: 1,956 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 91 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000057
CAS nummer: 583-53-9
EINECS: 209-507-3