2-Bromo-5-chloroanisole
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR13198-25G
OR13198-5G
OR13198-100G
APOSOR13198-25GEA
345
SEK
APOSOR13198-25G
APOSOR13198-5G
APOSOR13198-100G
2-Bromo-5-chloroanisole
2-Bromo-5-chloroanisole
Formel:
C₇H₆BrClO Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD03790889 CAS nummer: 174913-09-8 |