2-Oxaspiro[4.4]nonane-1,3-dione
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR1319-10G
OR1319-1G
OR1319-5G
APOSOR1319-10GEA
9900
SEK
APOSOR1319-10G
APOSOR1319-1G
APOSOR1319-5G
2-Oxaspiro[4.4]nonane-1,3-dione
2-Oxaspiro[4.4]nonane-1,3-dione
Formel:
C₈H₁₀O₃ Smältpunkt: 26…28 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00661793 CAS nummer: 5623-90-5 |