4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR13183-1G
OR13183-5G
APOSOR13183-1GEA
1425
SEK
APOSOR13183-1G
APOSOR13183-5G
4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid
4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid
Formel:
C₁₂H₁₂N₂O₂ Smältpunkt: 160…163 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD03011525 CAS nummer: 81282-82-8 |