α,2,4-Trichlorotoluene 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: 2,4-Dichlorobenzyl chloride, 1-(Chloromethyl)-2,4-dichlorobenzene, 1,3-Dichloro-4-(chloromethyl)benzene, 2,4-Dichloro-1-(chloromethyl)benzene
OR13170-100G OR13170-500G
APOSOR13170-100GEA 1150 SEK
APOSOR13170-100G APOSOR13170-500G
α,2,4-Trichlorotoluene 98%
α,2,4-Trichlorotoluene
Formel: C₇H₅Cl₃
MW: 195,47 g/mol
Kokpunkt: 248 °C
Smältpunkt: –2,6 °C
Densitet: 1,407 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 113 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000895
CAS nummer: 94-99-5
EINECS: 202-381-0
UN: 3265
ADR: 8,III