Piperazin 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR13160-500G OR13160-100G
APOSOR13160-500GEA 770 SEK
APOSOR13160-500G APOSOR13160-100G
Piperazin 97%
Piperazin
Formel: C₄H₁₀N₂
Kokpunkt: 145…148 °C
Smältpunkt: 108…113 °C
Densitet: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 109 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00005953
CAS nummer: 110-85-0
EINECS: 203-808-3
UN: 2579
ADR: 8,III