Thiazole-4-carboxaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR13153-1G OR13153-500MG OR13153-5G
APOSOR13153-1GEA 515 SEK
APOSOR13153-1G APOSOR13153-500MG APOSOR13153-5G
Thiazole-4-carboxaldehyde
Thiazole-4-carboxaldehyde
Formel: C₄H₃NOS
Smältpunkt: 61…65 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00626896
CAS nummer: 3364-80-5