5-[(3-Methylbenzyl)sulphanyl]-1,3,4-thiadiazol-2-ylamine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Amino-5-(3-methylbenzylthio)-1,3,4-thiadiazole
OR13144-1G OR13144-250MG OR13144-500MG
APOSOR13144-1GEA 2500 SEK
APOSOR13144-1G APOSOR13144-250MG APOSOR13144-500MG
5-[(3-Methylbenzyl)sulphanyl]-1,3,4-thiadiazol-2-ylamine
5-[(3-Methylbenzyl)sulphanyl]-1,3,4-thiadiazol-2-ylamine
Formel: C₁₀H₁₁N₃S₂
MW: 237,35 g/mol
Smältpunkt: 127…129 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00448333
CAS nummer: 299442-42-5