2-Bromobenzaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR13136-100G
OR13136-25G
APOSOR13136-100GEA
295
SEK
APOSOR13136-100G
APOSOR13136-25G
2-Bromobenzaldehyde
2-Bromobenzaldehyde
Formel:
C₇H₅BrO Kokpunkt: 228…230 °C Smältpunkt: 16…21 °C Densitet: 1,585 g/cm³ (25 °C) Flampunkt: 95 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00003300 CAS nummer: 6630-33-7 EINECS: 229-622-2 |