1,3-Dibromobenzene 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR13132-100G OR13132-25G
APOSOR13132-100GEA 345 SEK
APOSOR13132-100G APOSOR13132-25G
1,3-Dibromobenzene 98%
1,3-Dibromobenzene
Formel: C₆H₄Br₂
MW: 235,91 g/mol
Kokpunkt: 218…220 °C
Smältpunkt: –7 °C
Densitet: 1,952 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 93 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000078
CAS nummer: 108-36-1
EINECS: 203-574-2