6-Cyanonicotinic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR13130-1G OR13130-250MG
APOSOR13130-1GEA 1300 SEK
APOSOR13130-1G APOSOR13130-250MG
6-Cyanonicotinic acid 97%
6-Cyanonicotinic acid
Formel: C₇H₄N₂O₂
MW: 148,12 g/mol
Smältpunkt: 187…194 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01318135
CAS nummer: 70165-31-0