5-Chloro-2-ethoxyphenylboronic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR13120-5G OR13120-25G
APOSOR13120-5GEA 430 SEK
APOSOR13120-5G APOSOR13120-25G
5-Chloro-2-ethoxyphenylboronic acid 98%
5-Chloro-2-ethoxyphenylboronic acid
Formel: C₈H₁₀BClO₃
Smältpunkt: 120…124 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03427055
CAS nummer: 352534-86-2