2-Chloro-4-ethoxyphenylboronic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR13119-1G OR13119-5G
APOSOR13119-1GEA 290 SEK
APOSOR13119-1G APOSOR13119-5G
2-Chloro-4-ethoxyphenylboronic acid 98%
2-Chloro-4-ethoxyphenylboronic acid
Formel: C₈H₁₀BClO₃
Smältpunkt: 104…108 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD02684318
CAS nummer: 313545-44-7