2-Hydroxymethyl-5-nitrobenzeneboronic acid hemiester
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 6-Nitrobenzo[c][1,2]oxaborol-1(3H)-ol, 2-(Hydroxymethyl)-5-nitrobenzeneboronic acid dehydrate
OR13117-250MG OR13117-1G OR13117-5G
APOSOR13117-250MGEA 1400 SEK
APOSOR13117-250MG APOSOR13117-1G APOSOR13117-5G
2-Hydroxymethyl-5-nitrobenzeneboronic acid hemiester
2-Hydroxymethyl-5-nitrobenzeneboronic acid hemiester
Formel: C₇H₆BNO₄
MW: 178,94 g/mol
Smältpunkt: 176…182 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04115657
CAS nummer: 118803-40-0