1-Cyclopentenylboronic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR13114-1G OR13114-5G OR13114-25G OR13114-100G
APOSOR13114-1GEA 260 SEK
APOSOR13114-1G APOSOR13114-5G APOSOR13114-25G APOSOR13114-100G
1-Cyclopentenylboronic acid 97%
1-Cyclopentenylboronic acid
Formel: C₅H₉BO₂
Smältpunkt: 134…140 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD02179496
CAS nummer: 850036-28-1