1,3,5-Triethynylbenzene 98+%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Fara
|
OR13102-1G
OR13102-5G
OR13102-10G
APOSOR13102-1GEA
210
SEK
APOSOR13102-1G
APOSOR13102-5G
APOSOR13102-10G
1,3,5-Triethynylbenzene 98+%
1,3,5-Triethynylbenzene
Formel:
C₁₂H₆ MW: 150,18 g/mol Smältpunkt: 105…107 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00068621 CAS nummer: 7567-63-7 UN: 1325 ADR: 4.1,III |