N-Benzylbenzamide 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR1310-25G OR1310-100G
APOSOR1310-25GEA 1725 SEK
APOSOR1310-25G APOSOR1310-100G
N-Benzylbenzamide 98%
N-Benzylbenzamide
Formel: C₁₄H₁₃NO
MW: 211,2591 g/mol
Smältpunkt: 104…108 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003070
CAS nummer: 1485-70-7
EINECS: 216-063-4